주요 문서
CLS2975243
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 24 mm × 30 mm
동의어(들):
coverslips, glass covers, slide covers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩204,929
₩204,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩204,929
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.16
₩204,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
rectangular
포장
pack of 100 ea
case of 1000 ea
제조업체/상표
Corning 2975-243
너비 × 길이
24 mm × 30 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)