주요 문서
BR470820
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 60 mm, rectangular
동의어(들):
Cover glasses, Microscopy
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩380,422
₩380,422
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩380,422
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
MA.01
₩380,422
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
rectangular
제조업체/상표
BRAND 470820
길이 × 너비
24 mm × 60 mm
두께
0.13-0.17 mm , No. 1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass, hydrolytic class 1, with excellent chemical resistance. Thickness No. 1 (0.13 to 0.17 mm). Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality - clean, dust and grease free, distortion-free, flatness within ± 3 µm.
특징 및 장점
  • BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
  • Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
  • Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
  • Flatness within ± 3 μm.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)