주요 문서
CLS285018
Corning® cover glasses
square, No. 11/2, W × L 18 mm × 18 mm
동의어(들):
coverslips, glass covers, slide covers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2000 EA
₩228,274
₩228,274
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2000 EA
₩228,274
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.16
₩228,274
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
square
포장
pack of 200 ea
case of 2000 ea
제조업체/상표
Corning 2850-18
너비 × 길이
18 mm × 18 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)