주요 문서
CLS21505L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 5 L
동의어(들):
storage reservoir
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩852,397
₩852,397
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩852,397
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩852,397
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
material
Pyrex
colorless
Grade
for chromatography
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 2150-5L
용량
5 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)