주요 문서
CLS13955LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 5 L, with PBT high temperature caps
동의어(들):
1395-5LHTC, media bottle, pyrex bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩249,792
₩249,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩249,792
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
₩249,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
무균
non-sterile
특징
cap
graduations 500 ‑ 4500 mL graduation interval: 500 mL
wide mouth
포장
case of 1 ea
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 1395-5LHTC
보틀 높이 × O.D.
335 mm × 186 mm , approx
용량
5 L
피팅
GL 45 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These heavy duty Pyrex® round bottles can be used for storage as well as mixing and sampling. They include an autoclavable red polybutylene terephthalate (PBT) GL45 threaded cap with PTFE faced silicone liner and ETFE pouring ring for dry heat sterilization (180°C). New glass bead indicates full capacity line. Bottles have permanent white enamel graduations and marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)