주요 문서
BR156642
BRAND® tray stackable
size 300 x 240 x 70 mm
동의어(들):
Photographoc trays, Trays
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩43,950
₩43,950
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩43,950
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
₩43,950
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
white
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 156642
크기
300 x 240 x 70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® stackable tray is made from durable white polypropylene (PP), designed for versatile use in laboratory and industrial settings. Its ribbed bottom enhances stability, preventing contents from shifting during transport or storage. The reinforced rim adds strength, while the slightly sloping walls facilitate easy access and pouring. This stackable design allows for efficient storage, maximizing space when not in use. Ideal for organizing and handling various materials, this tray combines practicality with durability, making it an essential tool for any workspace.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)