주요 문서
M290
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Rat Hybridoma
포장
tube of 5 μg 93012001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93012001-1VL
ImmunoDon
LOU/c rat spleen
골수종
P3X63Ag8.653
반응성
Anti-α-E (α-M290) integrin subunit, mouse
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8.653 x Rat LOU/c spleen
세포주 설명
No known cross reactivity. Blocks functional activity of mouse α-E-β-7 integrin.
면역원
Mouse gut intraepithelial lymphocytes
애플리케이션
Functional studies on α-M290 ß7 in mice
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is rat IgG2a.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)