주요 문서
GAD-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-Glutamic acid decarboxylase, 92020601
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 92020601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92020601-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-Glutamic acid decarboxylase
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against glutamic acid decarboxylase from chickens, mice, rats, rabbits, cats and macaque monkeys.
면역원
Glutamic acid decarboxylase
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)