주요 문서
26 CB1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
동의어(들):
CB1, 26
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
baboon blood
포장
tube of 5 μg 89072101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89072101-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
수용체
Not specified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Baboon lymphoblast
세포주 설명
A non-producing lymphoblastoid cell line known to carry Herpesvirus papio. The cells are said to exhibit a nuclear antigen similar to Epstein-Barr nuclear antigen and B-cell characteristics (EAC rosettes) but lack detectable Ig production.
배양 배지
RPMI 1640 (R0883)+ 2 mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)