주요 문서
L5178Y
87111908, mouse thymus, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
L5178Y, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 87111908
생물학적 소스
mouse thymus
포장
tube of 5 μg 87111908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87111908-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse DBA/2 lymphoma
세포주 설명
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
애플리케이션
Toxicity screening and radiation studies
배양 배지
Fischer′s + 2mM Glutamine + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS) or RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3x10,000 to 5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)