주요 문서
CCRF-CEM
85112105, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
CCRF-CEM, 85112105
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian acute lymphoblastic leukaemia
세포주 설명
A T lymphoblastoid line obtained from the peripheral blood of a 4 year old Caucasian female with acute lymphoblastoid leukaemia. These may be grown to a high density in a spinner type suspension culture. Cells are reported to be free of virus particles as determined by electron microscopy.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,13
THO1: 6,7
TPOX: 8
vWA: 17,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1-2x1,000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)