주요 문서
XCIII-1F8-D7
Reactivity: Anti-Leishmania (L) pifanoi Amastigote, 08041723
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
골수종
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
반응성
Anti-Leishmania (L) pifanoi Amastigote
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x BALB/c mouse
세포주 설명
XCIII-1F8-D7 was developed by immunizing mice with membranes from Leishmania (L) pifanoi and fusing the mouse spleen cells with NS-1(P3-X63/Ag8-NS1)
면역원
Membrane from Leishmania (L) pifanoi strain LTRod-MHOM/VE/60/LtRod-Cl-A-3
애플리케이션
Detection of Leishmania (L) pifanoi
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Seed cultures between 1-3x100,000 cells/ml; Saturation density 1,000,000 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)