주요 문서
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩395,952
₩395,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩395,952
About This Item
UNSPSC 코드:
41106609
NACRES:
NA.51
₩395,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
양식
liquid
포장
vial of 50 μL
농도
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
응용 분야
CRISPR
선택
blasticidin
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
애플리케이션
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
특징 및 장점
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
성분
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
결합
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)