생물학적 소스
human liver
Quality Level
양식
buffered aqueous solution
특이 활성도
≥1,500 units/mg protein (E1%/280)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CTSB(1508)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
단위 정의
물리적 형태
관련 제품
기질
저해제
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.