주요 문서
C7931
Cover glasses
size 24 mm × 40 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩44,660
1 CASE
₩336,270
₩44,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩44,660
1 CASE
₩336,270
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
MA.01
₩44,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
포장
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~80 per ounce
크기
24 mm × 40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.