주요 문서
C6522
Sigma-Aldrich
Lead(II) citrate tribasic trihydrate
동의어(들):
Citric acid lead salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5O7)2Pb3 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
1053.85
Beilstein:
3920957
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
SMILES string
O.O.O.OC2(CC(=O)O[PbH2]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[PbH2]OC1=O)CC(=O)O[PbH2]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3H2O.3Pb/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H2;;;/q;;;;;3*+2/p-6
InChI key
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Metal stain for ultrathin sections in electron microscopy.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy.
E S REYNOLDS
The Journal of cell biology, 17, 208-212 (1963-04-01)