추천 제품
grade
purum
형태
powder
기술
electron microscopy: suitable
SMILES string
O.O.O.OC2(CC(=O)O[PbH2]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[PbH2]OC1=O)CC(=O)O[PbH2]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3H2O.3Pb/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H2;;;/q;;;;;3*+2/p-6
InChI key
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges