주요 문서
C5876
Sigma-Aldrich
Z-Cys(Bzl)-OH
동의어(들):
N-Cbz-S-benzyl-L-cysteine, Nα-Z-S-benzyl-L-cysteine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H19NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
345.41
Beilstein:
1155032
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)