주요 문서
C5236
Sigma-Aldrich
CelLytic IB Inclusion Body Solubilization Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩145,145
100 ML
₩472,483
₩145,145
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩145,145
100 ML
₩472,483
About This Item
UNSPSC 코드:
41116134
NACRES:
NA.56
₩145,145
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
양식
liquid
저장 온도
room temp
애플리케이션
CelLytic IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
법적 정보
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)