클론
CAS8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 53 kDa (additional bands may be seen at 33 and 10 kDa)
종 반응성
human
농도
~2 mg/mL
기술
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation
동형
IgM
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CASP8(841)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemistry
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 5-10μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code