주요 문서
C3541
Sigma-Aldrich
Z-D-Ala-OH
동의어(들):
N-Cbz-D-alanine, Z-D-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
Beilstein:
6275817
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
David J Merkler et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(23), 10061-10074 (2008-10-28)
Peptidyl alpha-hydroxylating monooxygenase (PHM) functions in vivo towards the biosynthesis of alpha-amidated peptide hormones in mammals and insects. PHM is a potential target for the development of inhibitors as drugs for the treatment of human disease and as insecticides for