product name
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, ≥98% (TLC)
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
형태
powder
기술
UHPLC: suitable
색상
white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
유전자 정보
human ... AMPA 1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... AMPA 1(14799) , GRIA2(14800) , GRIA3(53623) , GRIA4(14802) , GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... AMPA 1(50592) , GRIA2(29627) , GRIA3(29628) , GRIA4(29629) , GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable