주요 문서
C2062
Bottle carrier, Nalgene®
Holds 1 x 4 L bottle
동의어(들):
carrier bottle, nalgene carrier
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩233,349
₩233,349
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩233,349
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩233,349
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
epoxy-coated handle
low-density polyethylene
특징
Holds 1 x 4 L bottle
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 6501-4000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Handle locks cover while carrying.
Clear plastic cap protects bottle closure and allows identification of color-coded closure on bottles. Remove the cap with a twist and dispense without removing the bottle from the carrier.
Holds and protects standard acid and chemical bottles and permits pouring without removing the bottles.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.