주요 문서
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
동의어(들):
bottle carriers, bottle holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩247,153
₩247,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩247,153
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩247,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
low-density polyethylene
설명
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
특징
Holds 1 x 4 L bottle
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H16958-0000
직경 × 높이
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LDPE with poly-coated handles. Unique, tight-fitting, dome-top lid provides total protection for acid or solvent bottles. Accepts both US and metric size bottles.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)