C1335
S-(−)-Carbidopa
≥98% (TLC), powder
동의어(들):
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid, S-(−)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-2-methylbenzenepropanoic acid
크기 선택
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
TZFNLOMSOLWIDK-JTQLQIEISA-N
유전자 정보
human ... DDC(1644)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC활성 필터