1161509
USP
L-Cysteine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cysteine
양식
powder
제조업체/상표
USP
solubility
water: 100 g/L at 25 °C
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객