추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cc1c(N)cc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12)
InChI key
RBLRQBGOUCRKRT-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터