Currently, there are no Bromelain products tested with casein and reported in CDU.
크기 선택
₩708,369
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
크기 선택
About This Item
₩708,369
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
추천 제품
양식
lyophilized powder
Quality Level
특이 활성도
(chromatography purified)
≥4 units/mg protein
구성
Protein, 30-50% biuret
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)