주요 문서
B4377
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
esterase substrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩115,609
500 MG
₩739,022
₩115,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩115,609
500 MG
₩739,022
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7BrClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
288.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
₩115,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
InChI key
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
포장
Sealed ampule.
주의사항
Decomposes in storage with development of dark blue-green color.
기질
A histochemical substrate for esterase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Studies in enzyme cytochemistry. V. An appraisal of indigogenic reactions for esterase localization.
S J HOLT et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 148(933), 520-532 (1958-04-08)