P5267
L-Proline p-nitroanilide trifluoroacetate salt
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
동의어(들):
N-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, P-pNA, Pro-pNA
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
L-Proline p-nitroanilide trifluoroacetate salt, prolyl aminopeptidase substrate
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
기술
ligand binding assay: suitable
색상
white to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)cc1
InChI
1S/C11H13N3O3.C2HF3O2/c15-11(10-2-1-7-12-10)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,10,12H,1-2,7H2,(H,13,15);(H,6,7)/t10-;/m0./s1
InChI key
KYRVEVYREUUAKH-PPHPATTJSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)