61716
4-Nitrophenyl dodecanoate
≥98.0% (GC)
동의어(들):
4-Nitrophenyl laurate, Dodecanoic acid 4-nitrophenyl ester
크기 선택
₩104,850
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩104,850
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
분석
≥98.0% (GC)
mp
~46 °C
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
InChI key
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable