주요 문서
AXYVT38431ULR
Pipette tips in 384-tip format, robotic
size 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
동의어(들):
Pipette tips for Velocity
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩5,836,961
₩5,836,961
예상 입고일2025년 7월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩5,836,961
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩5,836,961
예상 입고일2025년 7월 17일세부사항
material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc VT-384-31UL-R
Corning
포장
pkg of 5x3840tips/cs
크기
30 μL
용적
30 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
  • Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
  • The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)