주요 문서
AXYT300LRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
동의어(들):
Pipette tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩429,345
₩429,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩429,345
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩429,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
0.5-10 μL
용적
0.5—10 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Corning® Maxymum Recovery® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention, excellent precision, accuracy, and high yield.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)