주요 문서
BAF187990000
Scienceware® test tube capper
Polypropylene with vinyl covered handhold
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩115,000
₩115,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩115,000
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩115,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18799-0000
직경 × 높이
4.4 cm × 8.9 cm
일반 설명
Eliminates fatigue and soreness of hands and fingers from the repetitive task of applying test tube caps. Test tube capper fits comfortably in the palm of your hand. Use tip to apply pressure and securely cap tubes.
  • Capping can be performed with test tubes in a rack or while being held in the hand
  • Designed for use with recessed center test tube caps
  • Polypropylene with vinyl covered handhold
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)