주요 문서
AXYTF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
동의어(들):
Pipette tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩909,440
₩909,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩909,440
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
₩909,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-20-L-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
20 μL
용적
20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Axygen® Filter Barrier tips are suitable for DNA amplification and microbiological applications where contamination is a major concern.
특징 및 장점
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
  • High accuracy, yield, and precision
  • Sample loss is reduced due to high fluid retention
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)