₩872,799
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
추천 제품
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-1000-L-R-S
Corning
포장
pkg of 5x1000tips/cs
크기
1000 μL
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Maxymum Recovery® pipette filter tips have been used for DNA amplification and microbiological purposes.
특징 및 장점
- Tips are sterile and are stored in sealed-bottom racks with lids
- The filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
- To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
- For extremely low retention and high productivity, Maxymum recovery technology is used
- Nonpyrogenic
- RNase-/DNase-free
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.