AXYSCT200SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
크기 선택
₩1,475,404
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
About This Item
₩1,475,404
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
추천 제품
material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-200-SS-C-S
Corning
포장
pkg of 8x500caps/cs
파라미터
20000 × g max. RCF
크기
2.0 mL
색상
clear
clear
피팅
cap (screw cap)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® microcentrifuge tubes with screw caps ensure a perfectly secure seal for sample protection.
- Screw caps with O-Rings to prevent sample evaporation.
- Free of RNase-/DNase and Nonpyrogenic.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.