AXYPCRTS
CyclerSeal sealing film
size 60 μm, polypropylene, pkg of 5x100sheets/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩552,160
₩552,160
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩552,160
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
₩552,160
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-TS
Corning
포장
pkg of 5x100sheets/cs
크기
60 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® CyclerSeal sealing film is made of high-quality, temperature-resistant polypropylene material.
- Reduces well-to-well contamination and cross-over in PCR application when used in conjunction with Axygen′s compression mat.
- Ideal for PCR, Real-time PCR, storage, ELISA and cell culture applications.
- The sealing film offers a tight seal across the entire plate and ensures optimal sample protection during transport or storage.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.