주요 문서
AXYPCR96CS
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 96 wells, sterile, conical bottom clear polypropylene wells
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩909,136
₩909,136
예상 입고일2025년 8월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩909,136
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
conical bottom clear polypropylene wells
₩909,136
예상 입고일2025년 8월 26일세부사항
material
conical bottom clear polypropylene wells
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-96-C-S
Corning
최대 용적
200 μL
크기
96 wells
작업 용적
200 μL
적합성
suitable for PCR
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)