주요 문서
AXYMCT060R
Microtubes
size 0.6 mL, red, pkg of 10x1000tubes/cs
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩647,164
₩647,164
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩647,164
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
₩647,164
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
제조업체/상표
Axygen Inc MCT-060-R
Corning
포장
pkg of 10x1000tubes/cs
크기
0.6 mL
색상
red
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)