AMAB91792
Anti-TMPRSS2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12511, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
PRSS10
크기 선택
₩837,477
크기 선택
About This Item
₩837,477
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CL12511, monoclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
정제법
using Protein A
종 반응성
human
향상된 검증
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
동형
IgG1
Ensembl | 인체 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... TMPRSS2(7113)
면역원
애플리케이션
특징 및 장점
서열
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터