주요 문서
Z218707
Clamps
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL
동의어(들):
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩661,983
₩661,983
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩661,983
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.43
₩661,983
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
제조업체/상표
Ace Glass 650811
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)