분석
≥98%
주관자
Roche
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)N2CCCC2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Gria1(50592)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable