A7130
β-Amylase from barley
Type II-B, 20-80 units/mg protein (biuret)
동의어(들):
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
크기 선택
₩173,870
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
크기 선택
About This Item
₩173,870
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
추천 제품
유형
Type II-B
양식
powder
특이 활성도
20-80 units/mg protein (biuret)
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
품질
단위 정의
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Beta-amylase is found in bacteria, fungi, and plants. To measure β-amylase activity, this assay uses a colorimetric spectrophotometric stop reaction at 540 nm.