주요 문서
A8675
Sigma-Aldrich
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride
Powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩1,111,628
₩1,111,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩1,111,628
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H19N5O · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
442.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩1,111,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride,
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ≥85%
색상
yellow-brown to brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.NC(=N)c1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C22H19N5O.ClH/c23-21(24)14-5-9-18(10-6-14)28-17-7-3-13(4-8-17)19-11-15-1-2-16(22(25)26)12-20(15)27-19;/h1-12,27H,(H3,23,24)(H3,25,26);1H
InChI key
FPSDFFVBCVBVKB-UHFFFAOYSA-N
결합
This material has a structure similar to Granular Blue (CAS No. 71431-29-3). It has been referred to in some literature as Granular Blue, a fluorescent neuronal tracer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kuypers, H.G.J.M. and Huisman, A.M.
Adv. Cellular Neurobiol., 5, 307-307 (1984)