A6691
Amidase from Pseudomonas aeruginosa
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, hydroxamate transferase ≥200 units/mg protein (biuret)
동의어(들):
Acrylamide Amidohydrolase, Acylase
크기 선택
About This Item
추천 제품
재조합
expressed in E. coli
양식
buffered aqueous glycerol solution
hydroxamate transferase activity
≥200 units/mg protein (biuret)
농도
14 mg/mL
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... PA4163(880181)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable