제품명
L-Argininamide dihydrochloride,
분석
≥98%
Quality Level
양식
powder
기술
ligand binding assay: suitable
색상
white to off-white
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C6H15N5O.ClH/c7-4(5(8)12)2-1-3-11-6(9)10;/h4H,1-3,7H2,(H2,8,12)(H4,9,10,11);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
BPQLYFCEVVKLLX-WCCKRBBISA-N
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges