설명
zwitterionic
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
분자량
average mol wt >10,000
응집 번호
≥23
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28)
InChI key
UTSXERRKRAEDOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)