분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C19H30N4O10S/c1-10(26)20-12(3-4-15(27)28)18(32)23-14(9-25)19(33)22-13(5-6-34-2)17(31)21-11(8-24)7-16(29)30/h8,11-14,25H,3-7,9H2,1-2H3,(H,20,26)(H,21,31)(H,22,33)(H,23,32)(H,27,28)(H,29,30)/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
TVTYMGFOGZRIHG-XUXIUFHCSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터