크기 선택
₩87,087
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
크기 선택
About This Item
₩87,087
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
추천 제품
제품명
SIGMAFAST™ p-Nitrophenyl phosphate Tablets, tablet, To prepare 5 mL
양식
tablet
solubility
deionized water: soluble 5 mL
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- to quantify non-secreted alkaline phosphatase to monitor differentiation of osteoblast-like cells (SaoS-2)[1]
- to stain murine preosteoblast MC3T3-E1 cells in alkaline phosphatase assay[2]
- as a substrate for ExtrAvidin® alkaline phosphatase to measure hemoglobin-bound α-synuclein using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[3]
- as a substrate for alkaline phosphatase conjugated antibodies for detection in ELISA of abirin toxin[4]
재구성
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
프로토콜
간접 ELISA 및 포획 ELISA 실시에 관한 상세한 지침을 제공하는 ELISA 프로토콜 샌드위치 ELISA 및 간접 ELISA 실험을 실시하기 위한 권장 제품과 기법에 대해 자세히 알아봅니다.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.